Learn More
4-Brom-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10377064
Verfügbar ab: 31-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Brom-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10377064
10 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10377064
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM00411EA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 2845-78-5
Summenformel C9H8BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 238.09
MDL-Nummer MFCD00082666
InChI-Schlüssel QTNVXMOPTHGCII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, 4-bromo-5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-5-phenyl, acmc-20amn3, maybridge1_004579, 4-bromo-3-phenylpyrazole-5-ylamine, 4-bromo-5-phenylpyrazole-3-ylamine, 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazole-5-amine
PubChem CID 594319
IUPAC-Name 4-Brom-5-Phenyl-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES NC1=NNC(=C1Br)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 238.09
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Brom-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™ >