Learn More
4-Brom-2,5-difluoranisol, 98 %, ACROS Organics™ Artikelnummer.: 10744753
4-Brom-2,5-difluoranisol, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10744753 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g-Glasflasche
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
Artikelnummer. 10744753
Marke: Thermo Scientific Acros 366490050
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2, 5-difluoroanisole
Namenshinweis 98%
CAS 202865-60-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5BrF2O
MDL-Nummer MFCD00143258
Menge 5g
Synonym 4-bromo-2,5-difluoroanisole, 1-bromo-2,5-difluoro-4-methoxy-benzene, timtec-bb sbb037912, pubchem2653, acmc-1cm1k, benzene,1-bromo-2,5-difluoro-4-methoxy, benzene, 1-bromo-2,5-difluoro-4-methoxy
InChI-Schlüssel OOTXNQBDWFJMNN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1F)Br)F
IUPAC-Name 1-bromo-2,5-difluoro-4-methoxybenzene
Molekulargewicht (g/mol) 223.02
PubChem CID 2724983
Formelmasse 223.02
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2,5-difluoroanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Brom-2,5-difluoranisol, 98 %, ACROS Organics™ >