Learn More
4-Brom-2,2-Diphenylbutyronitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile |
Schmelzpunkt | 67°C to 69°C |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 1684952 |
Formelmasse | 300.2 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Brom-2,2-Diphenylbutyronitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur