Learn More
4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11475827
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475827
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11475827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24389.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 144584-66-7 | C7H3BrF2O2 | 237 g/mol
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Es ist bei normaler Temperatur instabil. Die Lagertemperatur beträgt 2 bis 4 ° C. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144584-66-7
Summenformel C7H3BrF2O2
Molekulargewicht (g/mol) 237
MDL-Nummer MFCD01631385
InChI-Schlüssel LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-4-bromo-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-bromo, 2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene, acmc-20a3ue, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 1,3-benzodioxole,4-bromo-2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxolane
PubChem CID 2773297
IUPAC-Name 4-Brom-2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)OC(O2)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Brechungsindex 1.4968
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 237
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10107161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB24389.03,B24389.06
Chargennummer10141856 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB24389.03,B24389.06
Chargennummer10160176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB24389.03,B24389.06
Chargennummer10160176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2020 ArtikelnummerB24389.03,B24389.06
Name des Produkts
4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >