Learn More
4-Brom-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10428192
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Brom-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10428192
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10428192
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC09110DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 22034-13-5
Summenformel C6H3BrN2S
Molekulargewicht (g/mol) 215.068
MDL-Nummer MFCD00614355
InChI-Schlüssel KYKBVPGDKGABHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4-bromo-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-bromobenzo c 1,2,5-thiadiazole, zlchem 1006, 4-bromo-benz-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,4-bromoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 736492
IUPAC-Name 4-Brom-2,1,3-Benzothiadiazol
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2, 1, 3-benzothiadiazole
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 215.07
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Brom-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™ >