Learn More
4-Brom-1-Methyl-1H-Pyrazol-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10327364
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Brom-1-Methyl-1H-Pyrazol-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327364
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 10327364
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC63901CB
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Chemische Identifikatoren
CAS 84547-86-4
Summenformel C5H5BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.011
InChI-Schlüssel LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pubchem16814, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
PubChem CID 536013
IUPAC-Name 4-Brom-1-methylpyrazol-3-carbonsäure
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 205.01
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Brom-1-Methyl-1H-Pyrazol-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >