Learn More
4-Bromo-1-Methyl-1H-Pyrazol-3-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile |
CAS | 287922-71-8 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Summenformel | C5H4BrN3 |
MDL-Nummer | MFCD00103545 |
Menge | 1 g |
Synonym | 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carbonitrile |
InChI-Schlüssel | NTTLCOOFUGHMJS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CN1C=C(Br)C(=N1)C#N |
IUPAC-Name | 4-Brom-1-Methylpyrazol-3-Carbonitril |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Bromo-1-Methyl-1H-Pyrazol-3-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur