Learn More
4-Bromo-1-Butin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15450108
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Bromo-1-Butin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450108
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15450108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53367.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 38771-21-0 | C4H5Br | 132.988 g/mol
4-Bromo-1-butyne is used for pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromo-1-Butyn wird für pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lagerung im Kühlschrank empfohlen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38771-21-0
Summenformel C4H5Br
Molekulargewicht (g/mol) 132.988
MDL-Nummer MFCD10000883
InChI-Schlüssel XLYOGWXIKVUXCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butyne, 1-bromo-3-butyne, 1-butyne, 4-bromo, 4-bromobutyne, 3-butynyl bromide, 1-bromo-3-butynol, 4-bromo-but-1-yne, acmc-1afup, 1-butyne, 4-bromo-6ci,9ci
PubChem CID 11073464
IUPAC-Name 4-Brombut-1-yn
SMILES C#CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-butyne
Dichte 1.417
Siedepunkt 110°C
Flammpunkt 24°C (75°F)
Strukturformel HC≡CCH2CH2Br
Brechungsindex 1.481
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 132.99
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY07K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberH53367.06,H53367.14
ChargennummerY04K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberH53367.06,H53367.14
ChargennummerK19W006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH53367.06,H53367.14
ChargennummerB29Y024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH53367.06,H53367.14
ChargennummerF17X047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH53367.06,H53367.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-1-butyne
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Bromo-1-butyne
Name des Produkts
4-Bromo-1-Butin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >