Learn More
4-Biphenylcarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10409460
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Biphenylcarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10409460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10409460
Marke: Thermo Scientific Acros 171250500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14002-51-8 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14002-51-8
Summenformel C13H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 216.66
MDL-Nummer MFCD00000692
InChI-Schlüssel JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylcarbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-carbonyl chloride, biphenyl-4-carbonyl chloride, p-phenylbenzoyl chloride, 4-biphenylcarbonylchloride, 4-phenyl benzoyl chloride, 4-biphenyl carbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4carbonyl chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 84151
IUPAC-Name 4-Phenylbenzoylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Biphenylcarbonyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C6H4COCl
Menge 50 g
Beilstein 09, I, 280
Fieser 04,376; 07,282
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in chloroform,dmf
Formelmasse 216.67
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0150421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Artikelnummer171250100,171250500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Biphenylcarbonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
4-Biphenylcarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >