Learn More
4-Benzylpiperazin-1-Carboximidamid-Hydrojodid, 95 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 346.21 |
Reinheit (%) | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Benzylpiperazin-1-Carboximidamid-Hydrojodid, 95 %, Maybridge >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur