Learn More
4-Benzyloxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329429
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 103-16-2 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
4-Benzyloxyphenol is used in the synthesis of bis(4-benzyloxyphenoxy)phenyl phosphine oxide. It plays an essential role in the preparation of hetaryl-azophenol dyes via heterocyclic amines in nitrosyl sulphuric acid. It is also used for polyester fiber dyeing and in rubber industry. It acts as a depigmenting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Benzyloxyphenol wird bei der Synthese von Bis(4-benzyloxyphenoxy)phenylphosphinoxid verwendet. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Herstellung von Hetaryl-Azophenol-Farbstoffen über heterozyklische Amine in Nitrosyl-Schwefelsäure. Es wird auch bei der Polyester-Faserfärbung und in der Gummiindustrie verwendet. Es fungiert als depigmentierendes Mittel.
Löslichkeit
Schwach wasserlöslich. Löslich in Alkohol, Aceton, Benzol und Diethylether.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-16-2
Summenformel C13H12O2
MDL-Nummer MFCD00002333
InChI-Schlüssel VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7638
ChEBI CHEBI:34380
IUPAC-Name 4-Phenylmethoxyphenol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxyphenol
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Dichte 1.26
Menge 25 g
Beilstein 1958305
Merck Index 14,6248
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,benzene,and diethyl ether.
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
Molekulargewicht (g/mol) 200.237
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10244545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 ArtikelnummerA14843.22,A14843.0B,A14843.14
Chargennummer10243202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2022 ArtikelnummerA14843.22,A14843.0B,A14843.14
Chargennummer5003V13U Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA14843.22,A14843.0B,A14843.14
Chargennummer10102487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA14843.22,A14843.0B,A14843.14
Chargennummer10197910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA14843.22,A14843.0B,A14843.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Benzyloxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >