Learn More
4-Benzoyl-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15488607
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Benzoyl-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488607
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15488607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52083.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4-Benzoyl-L-phenylalanine is a photoreactive amino acid which can easily be incorporated into a peptide by solid-phase synthesis and finds application as phtolabel. It is an important raw material as well as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Benzoyl-L-Phenylalanin ist eine photoreaktive Aminosäure, die durch Festphasensynthese leicht in ein Peptid integriert werden kann und Anwendung als Photolabel findet. Sie ist ein wichtiger Rohstoff sowie ein Zwischenprodukt in der organischen Synthese.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104504-45-2
Summenformel C16H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 269.30
MDL-Nummer MFCD00238102
InChI-Schlüssel TVIDEEHSOPHZBR-AWEZNQCLSA-N
Synonym s-2-amino-3-4-benzoylphenyl propanoic acid, l-4-benzoylphenylalanine, para-benzoyl-phenylalanine, h-bpa-oh h-phe 4-bz-oh, 4-benzoyl-l-phenylalanine, 4-benzoylphenylalanine, l-p-benzoylphenylalanine, phenylalanine, 4-benzoyl, h-bpa-oh, h-p-bz-phe-oh
PubChem CID 7020128
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-benzoylphenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzoyl-L-phenylalanine
Menge 1 g
Formelmasse 269.3
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY15K055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog NumberH52083.03,H52083.06,H52083.MD
ChargennummerZ19J049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2024 Catalog NumberH52083.03,H52083.06,H52083.MD
ChargennummerZ27J014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog NumberH52083.03,H52083.06,H52083.MD
ChargennummerY03I036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberH52083.03,H52083.06,H52083.MD
ChargennummerN17I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH52083.03,H52083.06,H52083.MD
Name des Produkts
4-Benzoyl-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >