Learn More
4-Aminophthalsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11372106
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Aminophthalsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372106
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11372106
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03333.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5434-21-9
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
MDL-Nummer MFCD00013985
InChI-Schlüssel OXSANYRLJHSQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino phthalic acid, contains 3-aminophthalic acid, pubchem16853, acmc-1arqu, 4-aminophthalic acid, ksc270i4n, ghl.pd_mitscher_leg0.1208
PubChem CID 72912
IUPAC-Name 4-Aminophthalsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminophthalic acid
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 2723405
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10145049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL03333.06,L03333.03
Chargennummer10235689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL03333.06,L03333.03
Chargennummer10145049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL03333.06,L03333.03
ChargennummerB02Q25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL03333.06,L03333.03
ChargennummerL17N12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL03333.06,L03333.03
Name des Produkts
4-Aminophthalsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >