Learn More
4-Aminobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450553
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 150-13-0 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
4-Aminobenzoic acid acts as a gastric acid secretion inhibitor. It is employed as an intermediate in the synthesis of folate (Vitamin BX), azo dyes and cross linking agents. It is also useful in biomedical sector for the preparation of local anesthetic and ointments. It is widely used in industries to make pharmaceutical products, flavors and preservatives. It is actively involved as a UV-blocking ingredient in sun tan cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminobenzoesäure wirkt als Magensäure-Sekretionshemmer. Es wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Folat (Vitamin BX), Azofarbstoffen und Cross-Linking-Wirkstoffen eingesetzt. Es ist auch im biomedizinischen Sektor für die Vorbereitung von lokalen Betäubungsmitteln und Salben nützlich. Sie wird in der Industrie häufig zur Herstellung pharmazeutischer Produkte, Aromen und Konservierungsstoffe verwendet. Sie ist als UV-blockierender Bestandteil in der Sonnenbräunungskosmetik aktiv beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Methanol und Diethylether.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Eisensalzen und Oxidationsmitteln. Kann sich bei Licht- und Luftbelastung verfärben. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-13-0
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00007894
InChI-Schlüssel ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC-Name 4-Aminobenzoesäure
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼187°C (decomposition)
Dichte 1.374
Menge 250 g
Beilstein 471605
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,423
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in methanol and diethyl ether.
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 99%
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzoic acid
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Aminobenzoic acid
Name des Produkts
4-Aminobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >