Learn More
4-Aminoantipyrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 11401508
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 83-07-8 | C11H13N3O | 203.245 g/mol
4-Aminoantipyrine shows both analgesic and anti-inflammatory properties. It is used as a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol. It is used as a drug dipyrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminoantipyrin zeigt sowohl analgetische als auch entzündungshemmende Eigenschaften. Wird als Reagenz für die Glukosebestimmung in Gegenwart von Peroxidase und Phenol verwendet. Wird als Arzneimittel „Metamizol-Natrium“, kurz „Metamizol“, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 500 g/l (20 °C), Methanol. Teilweise löslich in Diethylether.
Hinweise
Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-07-8
Summenformel C11H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 203.245
MDL-Nummer MFCD00003145
InChI-Schlüssel RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC-Name 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminoantipyrine
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 500 g
Beilstein 181635
Merck Index 14,591
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 500g/L (20°C),methanol. Partially soluble in diethyl ether.
Formelmasse 203.25
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminoantipyrine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Aminoantipyrine
Name des Produkts
4-Aminoantipyrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™ >