Learn More
4-Amino-3-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11420428
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Amino-3-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420428
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11420428
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24579.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2486-70-6
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00007736
InChI-Schlüssel NHFKECPTBZZFBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-aminobenzoic acid, 4-amino-m-toluic acid, benzoic acid, 4-amino-3-methyl, 4-amino-3-methyl benzoic acid, 4-amino-3-methyl benzoate, 4-amino-3-methylbenzoicacid, unii-201cxt4h5v, 4-amino-3-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methyl-4-amino, 4-amino-3-methylbenzenecarboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75598
IUPAC-Name 4-Amino-3-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 169°C to 171°C
Menge 25 g
Beilstein 2802615
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ2825A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24579.06,B24579.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Amino-3-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >