Learn More
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsäure, ACS, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15496155
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsäure, ACS, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496155
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15496155
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036290.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is used as a key starting material for the preparation of naphthalenesulfonic acid derivatives by reacting with palmitoyl chloride, which shows the activity to inhibit DNA polymerase and ribonuclease H Activities of HIV-1 reverse transcriptase. It is also used to prepare a copolyner with melamine, which is associated with graphene to prepare molecularly imprinted sensor and utilized for the determination of melatonin in human biological fluids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-63-2
Summenformel C10H9NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 239.245
MDL-Nummer MFCD00004019
InChI-Schlüssel RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
IUPAC-Name 4-Amino-3-Hydroxanaphtalin-1-Sulfonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Schmelzpunkt ∼295°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 2697469
Merck Index 14,454
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water,hot hydrogen sulfite of sodium and alkali. Insoluble in water,ethanol,ethyl ether and benzene.
Formelmasse 239.25
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY21F103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog Number036290.06,036290.14
ChargennummerS20I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 Catalog Number
ChargennummerT17E045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036290.06,036290.22,036290.14
ChargennummerN21F025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number036290.06,036290.22,036290.14
ChargennummerC14Y037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number036290.06,036290.22,036290.14
Name des Produkts
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsäure, ACS, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >