Learn More
4-Amino-3-Fluorobenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15479745
Verfügbar ab: 08-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Amino-3-Fluorobenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479745
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15479745
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52349.MD
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 819058-34-9 | C12H17BFNO2 | 237.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 819058-34-9
Summenformel C12H17BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 237.08
MDL-Nummer MFCD09033884
InChI-Schlüssel AIXGNRNTXUKZLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, benzenamine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronicacidpinacolester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 4-amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 17906172
IUPAC-Name 2-Fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)Anilin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 237.08
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerG30W011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52349.MD,H52349.06,H52349.03
ChargennummerX16D017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52349.MD,H52349.06,H52349.03
ChargennummerU03E043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52349.MD,H52349.06,H52349.03
ChargennummerP25D019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52349.MD,H52349.06,H52349.03
ChargennummerP12G023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52349.MD,H52349.06,H52349.03
Name des Produkts
4-Amino-3-Fluorobenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >