Learn More
4-Amino-2-nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10408900
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Amino-2-nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10408900 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10408900
Marke: Thermo Scientific Acros 164230050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-nitrophenol
Namenshinweis 99%
CAS 119-34-6
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 124.0°C to 128.0°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6N2O3
Strukturformel H2NC6H3(NO2)OH
MDL-Nummer MFCD00007876
Menge 5 g
Beilstein 13, 520
Synonym phenol, 4-amino-2-nitro, fourrine 57, 4-hydroxy-3-nitroaniline, 2-nitro-4-aminophenol, fourrine brown pr, oxidation base 25, fourrine brown propyl, o-nitro-p-aminophenol, p-amino-o-nitrophenol, c.i. oxidation base 25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethylether, ethanol and aceton
InChI-Schlüssel WHODQVWERNSQEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])O
IUPAC-Name 4-Amino-2-nitrophenol
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
PubChem CID 3417419
ChEBI CHEBI:82385
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2-nitrophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Amino-2-nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >