Learn More
4-Amino-2-Methoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397239
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Amino-2-Methoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397239
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11397239
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27419.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2486-80-8 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2486-80-8
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
MDL-Nummer MFCD00114479
InChI-Schlüssel OLJXRTRRJSMURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-o-anisic acid, 4-amino-2-methoxy-benzoic acid, 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid, 2-methoxy-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2-methoxybenzoicacid, 4-azanyl-2-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-methoxy, 2-methoxy-4-aminobenzoic acid, acmc-20aicb, pubchem4934
PubChem CID 75599
IUPAC-Name 4-amino-2-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt ∽150°C (decomposition)
Menge 25 g
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10142173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27419.14,H27419.06
Chargennummer10135406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27419.14,H27419.06
Chargennummer10173039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27419.14,H27419.06
Chargennummer10206301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27419.14,H27419.06
Chargennummer10152760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27419.14,H27419.06
Name des Produkts
4-Amino-2-Methoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >