Learn More
4-Amino-2-chlor-5-nitropyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481699
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1920-66-7
Summenformel C4H3ClN4O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.54
MDL-Nummer MFCD00127771
InChI-Schlüssel RZGOEIWDMVQJBQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74716
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Nitropyrimidin-4-Amin
SMILES NC1=NC(Cl)=NC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-chloro-5-nitropyrimidine
Schmelzpunkt 221°C to 226°C
Menge 5 g
Beilstein 156953
Synonym 4-amino-2-chloro-5-nitropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-4-amino-5-nitropyrimidine, 2-chloro-5-nitro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-nitro-4-pyrimidinamine, 4-pyrimidinamine,2-chloro-5-nitro, acmc-209x0o, 4-amino-5-nitro-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-nitropyrimidine-4-amine
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 174.54
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
4-Amino-2-chlor-5-nitropyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >