Learn More
4-Amino-1-Boc-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15443987
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Amino-1-Boc-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443987
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15443987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30779.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 87120-72-7 | C10H21N2O2 | 201.29 g/mol
4-Amino-1-Boc-piperidine is a chemical reagent used in the preparation of pharmaceutical compounds. Used in the synthesis of bromodomain inhibitors as well as HepG2 cell cycle inhibitors used in anti-tumor therapy. Also employed in a microwave-assisted solid-phase synthesis of N-substituted piperidines via direct annulation of primary amines with resin-bound dimesylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amin-1-bocpiperidin ist ein chemisches Reagenz zur Herstellung pharmazeutischer Verbindungen. Es wird bei der Synthese von Brom-Domain- sowie HepG2-Zellzyklushemmern verwendet, die in der Antitumortherapie eingesetzt werden. Wird auch in einer mikrowellengestützten Festphasensynthese von N-substituierten Piperidinen über die direkte Annulation von primären Aminen mit harzgebundenen Dimesylaten eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87120-72-7
Summenformel C10H21N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 201.29
MDL-Nummer MFCD01076201
InChI-Schlüssel LZRDHSFPLUWYAX-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-amino-1-boc-piperidine, 1-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-amino-piperidine, 4-amino-1-n-boc-piperidine, 4-amino-n-boc piperidine, 1-boc-4-amino piperidine, 1-n-boc-4-aminopiperidine, 1-t-butoxycarbonyl-4-aminopiperidine, n-1-boc-4-aminopiperidine
PubChem CID 1268291
IUPAC-Name 1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-4-aminium
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC([NH3+])CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-Boc-piperidine
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10244862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2022 Catalog NumberH30779.06,H30779.03
Chargennummer10160706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH30779.06,H30779.03
Chargennummer10225797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH30779.06,H30779.03
Chargennummer10139973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH30779.06,H30779.03
Chargennummer10162507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH30779.06,H30779.03
Name des Produkts
4-Amino-1-Boc-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >