Learn More
4-Acetylphenoxyessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11350034
4-Acetylphenoxyessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11350034
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11350034
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00426.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1878-81-5
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00014363
InChI-Schlüssel KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylphenoxyacetic acid, 2-4-acetylphenoxy acetic acid, 4-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxyacetic acid, chembl84623, 4-acetyl-phenoxy-acetic acid, acetic acid, 4-acetylphenoxy, acetic acid,2-4-acetylphenoxyMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 74655
IUPAC-Name 2-(4-acetylphenoxy)acetic acid
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetylphenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 172°C to 174°C
Menge 5 g
Beilstein 1956136
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10137715 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Acetylphenoxyessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific™ >