Learn More
4-Acetoxystyrol, stabilisiert mit 200-300 ppm MEHQ, 96 % , Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10294634
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Acetoxystyrol, stabilisiert mit 200-300 ppm MEHQ, 96 % , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294634
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10294634
Marke: Thermo Scientific Acros 427000050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2628-16-2
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
MDL-Nummer MFCD00075734
InChI-Schlüssel JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetoxystyrene, 4-vinylphenyl acetate, 4-ethenylphenol acetate, p-acetoxystyrene, phenol, 4-ethenyl-, acetate, p-vinylphenol acetate, unii-7s21904ayn, phenol, 4-ethenyl-, 1-acetate, 4-ethenylphenyl acetate, acetic acid 4-vinylphenyl ester
PubChem CID 75821
IUPAC-Name (4-Ethenylphenyl) acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxystyrene
Namenshinweis Stabilized with 200 to 300 ppm MEHQ
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 7.0°C to 8.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 260.0°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COOC6H4CH=CH2
Brechungsindex 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1g/L (20°C)
Stabilisator stabilized with 200-300ppm MeHQ
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0431451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number427000250,427000050
ChargennummerA0431451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2021 Catalog Number427000250,427000050
ChargennummerA0401390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2020 Catalog Number427000250,427000050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetoxystyrene, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
4-Acetoxystyrol, stabilisiert mit 200-300 ppm MEHQ, 96 % , Thermo Scientific Chemicals >