Learn More
4-Acetoxybenzoesäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11450143
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Acetoxybenzoesäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450143
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
500 g
Artikelnummer. 11450143
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11350.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2345-34-8
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00002540
InChI-Schlüssel GDBUZIKSJGRBJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetoxybenzoic acid, p-acetoxybenzoic acid, 4-acetyloxy benzoic acid, 4-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, 4-acetyloxy, p-hydroxybenzoic acid acetate, p-acetyloxybenzoic acid, p-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, p-hydroxy-, acetate, 4-acetoxy benzoic acid
PubChem CID 16865
ChEBI CHEBI:86560
IUPAC-Name 4-Acetyloxybenzoesäure
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 192°C to 195°C
Menge 25 g
Beilstein 1871997
Formelmasse 180.15
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog NumberA11350.14,A11350.18,A11350.30
Chargennummer10251306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA11350.14,A11350.18,A11350.30
Chargennummer10250359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog NumberA11350.14,A11350.18,A11350.30
Chargennummer10247440 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2023 Catalog NumberA11350.14,A11350.36,A11350.18,A11350.30
Chargennummer10238256 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA11350.14,A11350.18,A11350.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetoxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Acetoxybenzoic acid
Name des Produkts
4-Acetoxybenzoesäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >