Learn More
4-Acetoxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15449657
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Acetoxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449657
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15449657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52879.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177490-82-3
Summenformel C8H9BO4
Molekulargewicht (g/mol) 179.97
MDL-Nummer MFCD09027198
InChI-Schlüssel VILXJXDXZGKJLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetoxyphenyl boronic acid, 4-acetoxyphenylboronic acid, 4-acetoxybenzeneboronic acid, 4-acetyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 4-acetyloxy phenyl, boronic acid,b-4-acetyloxy phenyl, 4-boronophenyl acetate, pubchem20170, acmc-209ecy, 4-acetoxyphenyl boronicacidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 44119577
IUPAC-Name (4-acetyloxyphenyl)Boronsäure
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 220°C to 224°C
Menge 1 g
Formelmasse 179.97
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX04H054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52879.03
Chargennummer81202405 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52879.03
Chargennummer10170231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52879.03
Name des Produkts
4-Acetoxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >