Learn More
4-Acetamidophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10634942
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Acetamidophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10634942
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10634942
Marke: Thermo Scientific Acros 102330050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 103-90-2 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-90-2
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00002328
InChI-Schlüssel RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1983
ChEBI CHEBI:46195
IUPAC-Name N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamidophenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 168.0°C to 172.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.2930g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CONHC6H4OH
Menge 5 g
Beilstein 13,46
Merck Index 15,47
Relative Dichte 1.293
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble 14g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,alcohol,methanol,,dmf,ethylene dichloride,ethyl acetate,practically insoluble in petr.ether,pentane and,benzene
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number102332500,102330010,102330051,102330050
ChargennummerA0465246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number102332500,102330010,102330051,102330050
ChargennummerA0460194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog Number102332500,102330010,102330051,102330050
ChargennummerANUJTEST Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2023 Catalog Number102332500,102330010,102330051,102330050
ChargennummerA0487343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog Number102332500,102330010,102330051,102330050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetamidophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Acetamidophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >