Learn More
4-Acetamidobensulfonylazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Acetamidobenzenesulfonyl azide is used as a hydroazidation catalyst for facile preparation of organoazides. It is used as a reagent for synthesis of: monosaccharide-derived alcohols, a late-stage intermolecular C-H olefination, intramolecular isomuenchnone cycloaddition approach to antitumor agents, rhodium-catalyzed carbene cyclization cycloaddition cascade reaction of vinylsulfonates and Suzuki-Miyaura cross coupling reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Acetamidabenzesulfonylazid wird als Hydroazidierungskatalysator für die einfache Herstellung von organischen Aziden verwendet. Es wird als Reagenz für die Synthese von aus Monosaccharid gewonnenen Alkoholen, einer spätstufigen intermolekularen C-H-Olefinierung, einem intramolekularen Isomuenchnon-Cycloadditionsansatz für Antitumor-Agenten, der Rhodium-katalysierten Carben-Cycloaddition-Kaskadenreaktion von Vinylsulfonaten und Suzuki-Miyaura-Querverbindungsreaktion verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide |
Schmelzpunkt | 107°C to 111°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2219568 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 240.24 |
Reinheit (%) | 97% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10249121 | Analysenzertifikat | 19/12/2023 | L15916.06,L15916.14 |
10248831 | Analysenzertifikat | 19/12/2023 | L15916.06,L15916.14 |
10247076 | Analysenzertifikat | 20/06/2023 | L15916.06,L15916,L15916.14 |
10247075 | Analysenzertifikat | 20/06/2023 | L15916.06,L15916,L15916.14 |
10241230 | Analysenzertifikat | 13/06/2022 | L15916.06,L15916.14 |