Learn More
4-Acetamidbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11474377
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Acetamidbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474377
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11474377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20430.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 122-85-0 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-85-0
Summenformel C9H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.176
MDL-Nummer MFCD00003380
InChI-Schlüssel SKLUWKYNZNXSLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidobenzaldehyde, n-4-formylphenyl acetamide, 4-acetylaminobenzaldehyde, p-formylacetanilide, acetamide, n-4-formylphenyl, micotiazone, 4-formylacetanilide, 4'-formylacetanilide, p-acetamidobenzaldehyde, p-acetaminobenzaldehydeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 73942
IUPAC-Name N-(4-Formylphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamidobenzaldehyde
Schmelzpunkt 154°C to 157°C
Menge 100 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY06J006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2023 Catalog NumberB20430.22,B20430.06,B20430.14
ChargennummerN08J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberB20430.22,B20430.06,B20430.14
ChargennummerA0404311 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 Catalog NumberB20430.22
ChargennummerX24I030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2022 Catalog NumberB20430.22,B20430.06,B20430.14
ChargennummerM17I053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB20430.22,B20430.06,B20430.14
Name des Produkts
4-Acetamidbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >