Learn More
Zilpaterol-(isopropyl-13C3)-Hydrochlorid, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15967442
Zilpaterol-(isopropyl-13C3)-Hydrochlorid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15967442 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 mg geliefert
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Artikelnummer. 15967442
Marke: Honeywell Fluka R115810MG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung Glasflasche
CAS 1613439-55-6
Physikalische Form Pulver
Industry Type BETA-AGONISTEN UND ANTAGONISTEN
Menge 10 mg geliefert
Güte Analysenstandard
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zilpaterol-(isopropyl-13C3)-Hydrochlorid, Honeywell Fluka™ >