Learn More
4',7-Dihydroxyisoflavon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
Analog of genistein and an agonist at estrogen recpetors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4',7-Dihydroxyisoflavone |
Schmelzpunkt | 328°C to 332°C (decomposition) |
Farbe | Weiß bis gelb |
Menge | 500 mg |
Beilstein | 231523 |
Merck Index | 14,2801 |
Formelmasse | 254.24 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Physikalische Form | Pulver |
Name des Produkts
4',7-Dihydroxyisoflavon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur