Learn More
4-[6-(Tributylstannyl)-2 -pyridinyl]Morpholin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-[6-(Tributylstannyl)-2-pyridinyl]morpholine |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 453.25 |
Reinheit (%) | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-[6-(Tributylstannyl)-2 -pyridinyl]Morpholin, 95 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur