Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4,6-O-Ethyliden-D-glucopyranose, 90 % Artikelnummer.: 15497989
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals 4,6-O-Ethyliden-D-glucopyranose, 90 %
Artikelnummer. 15497989
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15497989
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66583.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13224-99-2 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13224-99-2
Summenformel C8H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 206.19
MDL-Nummer MFCD00006820
InChI-Schlüssel VZPBLPQAMPVTFO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4,6-o-ethylidene-a-d-glucose
PubChem CID 21581900
IUPAC-Name (2R,4aR,6S,7R,8R,8aS)-2-Methyl-4,4a,6,7,8,8a-Hexahydropyrano[3,2-d][1,3]Dioxin-6,7,8-Triol
SMILES CC1OCC2OC(O)C(O)C(O)C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-O-Ethylidene-D-glucopyranose
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Formelmasse 206.19
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 4,6-O-Ethyliden-D-glucopyranose, 90 % >