Learn More
4,6-O-(4-Methoxybenzyliden)-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15437118
4,6-O-(4-Methoxybenzyliden)-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437118
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15437118
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60633.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4,6-O-(4-Methoxybenzyliden)-D-glucal wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312623-79-3
Summenformel C14H16O5
Molekulargewicht (g/mol) 264.277
MDL-Nummer MFCD01863528
InChI-Schlüssel SSKZQXMNNREVNP-HABKJSAYSA-N
Synonym 4,6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal, 4 6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal, 4-o,6-o-4-methoxybenzylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,5-anhydro-4-o,6-o-4-methoxybenzylidene-2-deoxy-d-arabino-hexa-1-enitol, 4ar,8r,8as-2-4-methoxyphenyl-2h,4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
PubChem CID 46185760
IUPAC-Name [(4aR,8R,8aS)-2-(4-Methoxyphenyl)-4,4a,8,8a-Tetrahydropyrano[3,2-d][1,3]Dioxin-8-ol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2OCC3C(O2)C(C=CO3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-O-(4-Methoxybenzylidene)-D-glucal
Menge 250 mg
Formelmasse 264.27
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU18B006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
ChargennummerH22Z010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4,6-O-(4-Methoxybenzyliden)-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™ >