Learn More
4-(6-Methyl-2-benzimidazolyl)benzamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15488857
4-(6-Methyl-2-benzimidazolyl)benzamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488857
5 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15488857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52247.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1256486-22-2
Summenformel C15H14N4O
Molekulargewicht (g/mol) 266.304
MDL-Nummer MFCD16658868
InChI-Schlüssel SQIGGAWUCHCZKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-methyl-2-benzimidazolyl benzamidoxime, afqxausvhhhsmn-uhfffaoysa-n, n-hydroxy-4-6-methyl-1h-benzo d imidazol-2-yl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-5-methyl-1h-benzo d imidazol-2-yl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-5-methyl-3h-1,3-benzodiazol-2-yl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-4-5-methyl-3h-1,3-benzodiazol-2-yl benzenecarboximidamide
PubChem CID 73995333
IUPAC-Name [4-(5-Methyl-1,3-dihydrobenzimidazol-2-yliden)cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-nitrosomethanamin
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)NC(=C3C=CC(=C(N)N=O)C=C3)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(6-Methyl-2-benzimidazolyl)benzamidoxime
Menge 5 g
Formelmasse 266.3
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerH04W027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-(6-Methyl-2-benzimidazolyl)benzamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™ >