Learn More
4',6'-Diamidino-2-phenylindol Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916621
10 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28718-90-3
Summenformel C16H17Cl2N5
Molekulargewicht (g/mol) 350.25
MDL-Nummer MFCD00012681
InChI-Schlüssel FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
PubChem CID 160166
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4′,6′-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen (1% in water) Clear
IUPAC-Name 2-(4-Carbamimidoylphenyl)-1H-Indol-6-Carboximidamid;Dihydrochlorid
Formelmasse 350.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 4',6'-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
Name des Produkts
4',6'-Diamidino-2-phenylindol Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >