Learn More
4,5-Dimethoxy-2-Nitrobenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340184
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol, is used as Reagent for the protection of alcohols, etc., as ethers which can be cleaved by photolysis involving intramolecular rearrangement to derivatives of o-nitrosobenzaldehyde, which are readily cleaved by hydrolysis. It is also used as photochemical protecting groups in organic synthesis. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzylalkohol wird als Reagenz zum Schutz von Alkoholen usw. verwendet, als Ether, der durch Photolyse mit intramolekularer Neuanordnung zu Derivaten von durch Hydrolyse leicht spaltbaren o-Nitrosobenzaldehyd gespalten werden. Es wird auch als photochemische Schutzgruppe bei der organischen Synthese verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1016-58-6
Summenformel C9H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 213.189
MDL-Nummer MFCD00014701
InChI-Schlüssel WBSCOJBVYHQOFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol, 6-nitroveratryl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methanol, benzenemethanol, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzyl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methan-1-ol, 6-nitroveratrylalcohol, pubchem8715, 4,5-dimethoxy 2-nitrobenzyl alcohol
PubChem CID 66097
IUPAC-Name (4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)Methanol
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CO)[N+](=O)[O-])OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Schmelzpunkt 144°C to 148°C
Menge 25 g
Beilstein 1880093
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 213.19
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
4,5-Dimethoxy-2-Nitrobenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >