Learn More
4,5-Dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsäure, Dinatriumsalz Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10497740
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4,5-Dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsäure, Dinatriumsalz Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10497740 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10497740
Marke: Thermo Scientific Acros 155190250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-Disulfonsäure, Dinatriumsalzdihydrat, 98 %, C10H6Na2O8S2.2H2O, CAS-Nummer-5808-22-0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5808-22-0
Summenformel C10H10Na2O10S2
Molekulargewicht (g/mol) 400.28
MDL-Nummer MFCD00150612
InChI-Schlüssel QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 124202444
IUPAC-Name 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Beige-Grau bis Weiß oder Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 11, 307
Merck Index 15, 2245
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble
Formelmasse 400.28
Reinheit (%) 98%
Unlösliche Stoffe 0.02% max. (in water)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0465474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Artikelnummer155191000,155190250,155195000
ChargennummerA0458848 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Artikelnummer155191000,155190250,155195000
ChargennummerA0441938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Artikelnummer155191000,155190250,155195000
ChargennummerA0394492 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer155191000,155190250,155195000
ChargennummerA0398560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer155191000,155190250,155195000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4,5-Dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsäure, Dinatriumsalz Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >