Learn More
4',5'-Dibromfluorescein, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10174120
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Chemische Identifikatoren
CAS 596-03-2
Summenformel C20H10Br2O5
Molekulargewicht (g/mol) 490.11
InChI-Schlüssel ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',5'-dibromofluorescein, solvent red 72, eosinic acid, japan orange 201, FD&C orange no. 5, c.i. solvent red 72, 4',5'-dibromofluororescein, 4,5-dibromofluorescein, d & c orange no. 5, japan orange no. 201
PubChem CID 11689
IUPAC-Name 4',5'-Dibromo-3',6'-Dihydroxyspiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C(=C(C=C4)O)Br)OC5=C3C=CC(=C5Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4',5'-Dibromofluorescein
Schmelzpunkt 270.0°C to 273.0°C
Verlust bei Trocknung 5% max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 19,V,6,462
Merck Index 15,3027
Löslichkeitsinformationen (1% in hot 0.5 N NH4OH) Clear yellow to orange
Formelmasse 490.11
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4',5'-Dibromofluorescein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
4',5'-Dibromfluorescein, Thermo Scientific™™ >