Learn More
4,5-Diaminopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10366354
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4,5-Diaminopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10366354
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10366354
Marke: Thermo Scientific Acros 112400010
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 5-Diaminopyrimidine
CAS 13754-19-3
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 200°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 229°C (32.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H6N4
MDL-Nummer MFCD00006113
Menge 1 g
Beilstein 24, 324
Synonym 4,5-diaminopyrimidine, 4,5-pyrimidinediamine, pyrimidine, 4,5-diamino, 4,5-pyrimidinediamine 9ci, pubchem7057, pyrimidine,5-diamino, 4,5 diamino pyrimidine, 4,5-diamino-pyrimidine, acmc-1cfbq, 4,5-diaminopyrimidiine
InChI-Schlüssel PPAULTVPKLVLII-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CN=CN=C1N
IUPAC-Name Pyrimidin-4,5-Diamin
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
PubChem CID 83703
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer343961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number112400010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Diaminopyrimidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4,5-Diaminopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >