Learn More
4',5,7-Trihydroxyisoflavon, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15495499
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4',5,7-Trihydroxyisoflavon, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495499
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 15495499
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63241.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Inhibitor der Tyrosin-Proteinkinase
4',5,7-Trihydroxyisoflavone is used to inhibitor of tyrosine protein kinase. Genistein inhibits EGF-stimulated phosphorylation in cultured cells. Also used to explore signal transduction pathways.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′,5,7-Trihydroxyisoflavon wird zum Inhibitor der Tyrosin-Proteinkinase verwendet. Genistein hemmt die EGF-stimulierte Phosphorylierung in kultivierten Zellen. Wird auch zur Untersuchung von Signaltransduktionswegen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-72-0
Summenformel C15H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
MDL-Nummer MFCD00016952
InChI-Schlüssel TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym genistein, prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavone, genisterin, sophoricol, 5,7,4'-trihydroxyisoflavone, bonistein, 5,7-dihydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, genesteinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5280961
ChEBI CHEBI:28088
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
Schmelzpunkt ∼300°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 10 g
Beilstein 263823
Merck Index 14,4391
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol. Insoluble in cold water.
Formelmasse 270.24
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR09L014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ63241.03,J63241.09,J63241.MC
ChargennummerR09L014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/05/2025 Catalog NumberJ63241.03,J63241.09
ChargennummerX16K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog NumberJ63241.03,J63241.09,J63241.MC
ChargennummerG17Z029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberJ63241.03,J63241.09,J63241.MC
ChargennummerZ10E072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberJ63241.03,J63241.09,J63241.MC
Name des Produkts
4',5,7-Trihydroxyisoflavon, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >