Learn More
4',5,7-Trihydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358126
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4',5,7-Trihydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358126
25 mg, 25 Milligramm
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 11358126
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15041.MB
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 520-36-5 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
4',5,7-Trihydroxyflavone is a nonmutagenic flavonoid shown to inhibit cell proliferation, angiogenesis and protein kinase. Also induces apoptosis in breast cancer cells. It inhibit topoisomerase I-catalyzed DNA re-ligation and enhance gap junctional intercellular communication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′,5,7-Trihydroxyflavon ist ein nicht mutagenes Flavonoid, das nachweislich die Zellproliferation, Angiogenese und Proteinkinasen hemmt. Induziert die Apoptose von Brustkrebszellen. Hemmt die durch Topoisomerase I katalysierte DNA-Religation und verbessert die interzelluläre Kommunikation über Gap Junctions.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid (27 mg/ml) oder 1M Kaliumhydroxid (50 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 520-36-5
Summenformel C15H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
MDL-Nummer MFCD00006831
InChI-Schlüssel KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym apigenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, chamomile, spigenin, versulin, apigenol, 4',5,7-trihydroxyflavone, apigenine, c.i. natural yellow 1, 5,7,4'-trihydroxyflavone
PubChem CID 5280443
ChEBI CHEBI:18388
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4',5,7-Trihydroxyflavone
Schmelzpunkt ∽315°C (decomposition)
Menge 25 mg
Beilstein 262620
Merck Index 14,730
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide (27mg/ml) or 1M potassium hydroxide (50mg/ml).
Formelmasse 270.24
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10249369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 ArtikelnummerL15041.MC,L15041.MB
Chargennummer10127908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL15041.MC,L15041.MB
Chargennummer10161902 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL15041.MC,L15041.MB
Chargennummer10236993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL15041.MC,L15041.MB
Chargennummer10210285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL15041.MC,L15041.MB
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4',5,7-Trihydroxyflavone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzo pyrone
Name des Produkts
4',5,7-Trihydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >