Learn More
4',5,7-Trihydroxyflavanon 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11322287
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4',5,7-Trihydroxyflavanon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322287
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11322287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09834.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 67604-48-2 | C15H12O5 | 272.256 g/mol
(±)-Naringenin is an antioxidant flavonoid. It has anti-inflammatory and antitumor properties. (±)-Naringenin induces apoptosis. It stimulates DNA repair following oxidative damage. (±)-Naringenin inhibits the activity of PI 3-kinase (PI(3)K).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(±)-Naringenin ist ein antioxidatives Flavonoid. Es besitzt entzündungshemmende und antitumorale Eigenschaften. (±)-Naringenin induziert Apoptose. Es stimuliert die DNA-Reparatur nach oxidativen Schäden. (±)-Naringenin hemmt die Aktivität der PI 3-Kinase (PI(3)K).
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml), DMSO, Methanol und Ammoniumhydroxid (50 mg/ml). (Fast) unlöslich in Wasser
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67604-48-2
Summenformel C15H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 272.256
MDL-Nummer MFCD00006844
InChI-Schlüssel FTVWIRXFELQLPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym naringenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, naringenine, 4',5,7-trihydroxyflavanone, +/--naringenin, naringetol, salipurpol, --naringenin, narigenin, salipurolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 932
ChEBI CHEBI:50202
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-on
SMILES C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4',5,7-Trihydroxyflavanone
Schmelzpunkt 248°C to 251°C
Menge 10 g
Merck Index 14,6424
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol (50mg/ml),DMSO,methanol,and ammonium hydroxide (50mg/ml). Insoluble in water (almost)
Formelmasse 272.26
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberL09834.09,L09834.04
Chargennummer10250718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL09834.09,L09834.04
Chargennummer10243412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2022 Catalog NumberL09834.09,L09834.04
Chargennummer10167299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL09834.09,L09834.04
Chargennummer10226812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL09834.09,L09834.04
Name des Produkts
4',5,7-Trihydroxyflavanon 97 %, Thermo Scientific Chemicals >