Learn More
4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]morpholin, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11370577
Verfügbar ab: 13-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]morpholin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11370577
5 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 11370577
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC17539DE
Verfügbar ab: 13-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 485799-04-0
Summenformel C15H23BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.17
MDL-Nummer MFCD04039874
InChI-Schlüssel ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl morpholine, 2-4-morpholino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholinopyridine-3-boronic acid pinacol esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2795363
IUPAC-Name 4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morpholine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]morpholine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 290.17
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]morpholin, Thermo Scientific™ >