Learn More
4-(4-Methylpiperazino)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
19.67 CHF - 407.56 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 86620-62-4 |
---|---|
Summenformel | C12H16N2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 220.272 |
MDL-Nummer | MFCD02682063 |
InChI-Schlüssel | UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p |
PubChem CID | 736532 |
IUPAC-Name | 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoesäure |
SMILES | CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10582812
|
Thermo Scientific Maybridge
CC18701CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
19.67 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10079101
|
Thermo Scientific Maybridge
CC18701DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
28.80 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10041524
|
Thermo Scientific Maybridge
CC18701EB |
25 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
407.56 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
86620-62-4 | |
220.272 | |
UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N | |
736532 | |
CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O |
C12H16N2O2 | |
MFCD02682063 | |
4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p | |
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoesäure |
Spezifikation
4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid | |
96.5 | |
97% | |
MFCD02682063 | |
UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoesäure | |
736532 | |
97% |
86620-62-4 | |
100.0 | |
C12H16N2O2 | |
4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p | |
CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O | |
220.272 | |
220.27 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis Verursacht Hautreizungen.Verursacht schwere Augenreizungen.Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Warnhinweis
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-(4-Methylpiperazino)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™