Learn More
{4-[-4Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}Methanol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10537683
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
{4-[-4Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10537683
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 10537683
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC45609CB
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 622381-65-1
Summenformel C13H20N2O
Molekulargewicht (g/mol) 220.32
MDL-Nummer MFCD07772866
InChI-Schlüssel ADMFZWUKZBAYIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl phenyl methanol, 4-4-methylpiperazinyl methyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7162037
SMILES CN1CCN(CC2=CC=C(CO)C=C2)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material {4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name {4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
{4-[-4Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}Methanol, 97 %, Thermo Scientific™ >