Learn More
4,4'-Dithiodipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10478530
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4,4'-Dithiodipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10478530 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10478530
Marke: Thermo Scientific Acros 162240050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2645-22-9 | C10H8N2S2 | 220.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2645-22-9
Summenformel C10H8N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 220.32
MDL-Nummer MFCD00006423
InChI-Schlüssel UHBAPGWWRFVTFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dithiodipyridine, 4,4'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-4-yl disulfane, aldrithiol-4, pyridine, 4,4'-dithiobis, 4,4'-dithiopyridine, di 4-pyridyl disulfide, aldrithiol 4, di 4-pyridinyl disulfide, 4,4'-dipyridine disulfideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75846
ChEBI CHEBI:41814
IUPAC-Name 4-(Pyridin-4-yldisulfanyl)pyridin
SMILES C1=CN=CC=C1SSC2=CC=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Dithiodipyridine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Farbe Orange bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)S-S(C5H4N)
Menge 5 g
Beilstein 21, II, 35
Formelmasse 220.32
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0464717 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Artikelnummer162240250,162240010,162240050
ChargennummerA0453066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2023 Artikelnummer162240250,162240010,162240050
ChargennummerA0449784 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Artikelnummer
ChargennummerA0398314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer162240250,162240010,162240050
ChargennummerA0388035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer162240250,162240010,162240050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Dithiodipyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4,4'-Dithiodipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >