Learn More
4-(4-Dimethylaminophenylazo)-benzoesäure Natriumsalz, Indikatorgütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347409
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(4-Dimethylaminophenylazo)-benzoesäure Natriumsalz, Indikatorgütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347409
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11347409
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27830.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 845-46-5
Summenformel C15H14N3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 291.286
MDL-Nummer MFCD00020350
InChI-Schlüssel OSCKRHPYZNTEIO-UHFFFAOYSA-M
Synonym p-p-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, 4-4-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-4-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, p-p-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, 4-2-4-dimethylamino phenyl diazenyl-, sodium salt 1:1, sodium 4-4-dimethylaminophenylazo benzoate, 4-e-4-dimethylaminophenyl azo benzoic acid
PubChem CID 23674498
IUPAC-Name Natrium;4-[[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzoat
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Formelmasse 291.28
Güte Anzeige
Name des Produkts
4-(4-Dimethylaminophenylazo)-benzoesäure Natriumsalz, Indikatorgütegrad, Thermo Scientific Chemicals >