Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(4-Dimethylaminophenylazo)-benzoesäure Natriumsalz 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt |
Namenshinweis | 98% |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Orange |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 291.27 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 4-(4-Dimethylaminophenylazo)-benzoesäure Natriumsalz 98 % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur