Learn More
4,4-Dimethyl-2-oxazolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4,4-Dimethyl-2-oxazoline is used in the fictionalization of a non-activated carbon-hydrogen bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4-Dimethyl-2-Oxazolin wird bei der Fiktionalisierung einer nicht aktivierten Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
4,4-Dimethyl-2-Oxazolin wird bei der Fiktionalisierung einer nicht aktivierten Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4-Dimethyl-2-oxazoline |
Dichte | 0.94 |
Siedepunkt | 99°C to 100°C |
Flammpunkt | 1°C (33°F) |
Brechungsindex | 1.419 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1209606 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes with water. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Name des Produkts
4,4-Dimethyl-2-oxazolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur